Merck
ENAH03A083BE
Enamine
(2,2-difluorocyclohexyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.25
MDL番号:
Iupac Name
(2,2-difluorocyclohexyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13F2NO2S/c8-7(9)4-2-1-3-6(7)5-13(10,11)12/h6H,1-5H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
FYCWZRXKLVNSPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120695
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120695