Merck
ENAH03A08308
Enamine
2-(3-methylbutoxy)ethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.71
MDL番号:
Iupac Name
2-(isopentyloxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H15ClO3S/c1-7(2)3-4-11-5-6-12(8,9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
XFGNHHAJIWAOAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120505
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120505