Merck
ENAH03A07BE9
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-10-8-3-4-11-12(8)6-7/h3-4,7,10H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
ZTMLZAHMUGKNEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1119113
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1119113
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)