Merck
ENAH03A03DCF
Enamine
5-amino-1-(2,2-difluoroethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.15
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-(2,2-difluoroethyl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c8-6(9)4-11-3-5(10)1-2-7(11)12/h1-3,6H,4,10H2
InChI Key
BTKLAKUWGRPOTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109148