Merck
ENAH03A03179
Enamine
3-amino-1-(1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-(1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)pyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c1-12-6-4-8(10(12)15)13-5-2-3-7(11)9(13)14/h2-3,5,8H,4,6,11H2,1H3
InChI Key
QEIXFZODRBWWBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107434
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1107434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)