Merck
ENAH03A02B96
Enamine
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)13-7-6-9(12-13)11(14)15/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
DBUFGLULXNKLMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1105323
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1105323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)