Merck
ENAH03A01D98
Enamine
1-[(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulfonyl]piperidin-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.79
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)sulfonyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O3S.ClH/c1-7-10(8(2)16-12-7)17(14,15)13-5-3-9(11)4-6-13;/h9H,3-6,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
XSOYBDAIHYQMCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651484
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)