Merck
ENAH03A01C3E
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-octahydro-1H-indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
391.47
MDL番号:
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H25NO4/c26-23(27)16-10-9-15-11-12-25(22(15)13-16)24(28)29-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21-22H,9-14H2,(H,26,27)
InChI Key
LXZCIHZJUILQHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657750
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657750