Merck
ENAH03A01769
Enamine
(2E)-3-[4-(cyclopropylcarbamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
231.25
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(cyclopropylamino)carbonyl]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c15-12(16)8-3-9-1-4-10(5-2-9)13(17)14-11-6-7-11/h1-5,8,11H,6-7H2,(H,14,17)(H,15,16)/b8-3+
InChI Key
FFXXWFKUBVGRPU-FPYGCLRLSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270450
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)