Merck
ENAH03A015EB
Enamine
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-formyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO3S/c1-10-14(12,13)8-4-6(5-11)2-3-7(8)9/h2-5,10H,1H3
InChI Key
JRAYVCVNBWHXQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209213
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)