Merck
ENAH03A01591
Enamine
N-[3-(carbamoylamino)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.21
MDL番号:
mp
204-206
Iupac Name
N-{3-[(aminocarbonyl)amino]phenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c1-6(13)11-7-3-2-4-8(5-7)12-9(10)14/h2-5H,1H3,(H,11,13)(H3,10,12,14)
InChI Key
GVNXANNAMKHSRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267263
Melting Point
204-206
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267263