Merck
ENAH03A0148A
Enamine
1-[(1R)-1-chloroethyl]-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
Iupac Name
(R)-1-(1-chloroethyl)-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
QRWUNNJGVSGUAF-ZCFIWIBFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086625