Merck
ENAH03A01484
Enamine
(5R)-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
(R)-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-7(4-2-3-4)5(10)8-6(11)9-7/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
NSJNDFMJXLKSSR-SSDOTTSWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086620
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)