Merck
ENAH03A01470
Enamine
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL番号:
Iupac Name
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c10-8-9(12-7-6-11)4-2-1-3-5-9/h11H,1-8,10H2
InChI Key
LOGQRZLMWUIAJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)