Merck
ENAH03A0145E
Enamine
2-(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c1-7-6-8(4-5-11)2-3-9(7)10/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI Key
FXXLSLVDZPRCNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)