Merck
ENAH03A01446
Enamine
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.01
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoro-N-hydroxypicolinamide
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-4-2-1-3(8)5(9-4)6(11)10-12/h1-2,12H,(H,10,11)
InChI Key
LVUCFTSOUJGAGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091456