Merck
ENAH03A01401
Enamine
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c10-4-3-7-1-2-9(12)8(5-7)6-11/h1-2,5-6,12H,3H2
InChI Key
BKZOBSOONHBLJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087035
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)