Merck
ENAH03A01393
Enamine
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-3-6(4-8)5-1-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
InChI Key
CQTUICIRMSUXAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)