Merck
ENAH03A01350
Enamine
(4-methoxy-1-benzothiophen-7-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
Iupac Name
(4-methoxybenzo[b]thiophen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10O2S/c1-12-9-3-2-7(6-11)10-8(9)4-5-13-10/h2-5,11H,6H2,1H3
InChI Key
SNUUCNXJDWSMKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1087141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)