Merck
ENAH03A003D8
Enamine
1-cyclopentyl-3-methylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N'-methylurea
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-8-7(10)9-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
UQHLFZVUHJUWGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)