Merck
ENAH03A00090
Enamine
methyl 2-amino-2-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.55
MDL番号:
mp
183-185
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3.ClH/c1-14-9(13)8(11)5-2-3-7(12)6(10)4-5;/h2-4,8,12H,11H2,1H3;1H
InChI Key
YQBZPTHJAGVELT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1080064
Melting Point
183-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1080064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)