Merck
ENAH039FE960
Enamine
2-(3-hydroxyoxan-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
Iupac Name
(3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-7(10)2-1-3-11-5-7/h10H,1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
HTPPTUMNBCLHCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071940
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)