Merck
ENAH039FE871
Enamine
5-bromo-2-cyclopropyl-4-methylpyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.55
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclopropyl-4-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c1-6-4-9(7-2-3-7)11-5-8(6)10;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
HBXDKYLRCLHGLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073060
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)