Merck
ENAH039FE854
Enamine
tert-butyl 2-(pyrrolidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl [2,3'-bipyrrolidine]-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-4-5-11(15)10-6-7-14-9-10/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
SWXKQKRTYYRLEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072946
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)