Merck
ENAH039FE7FD
Enamine
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.72
MDL番号:
mp
80-81
Iupac Name
2-chloro-4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)15-10-6-7-13-11(12)14-10/h2-7H,1H3
InChI Key
ZYJUNIRXYPMKRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
Melting Point
80-81
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072119
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)