Merck
ENAH039FE7B5
Enamine
5-amino-2,3-dihydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2,3-dihydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H,8H2,(H,11,12)
InChI Key
GIGDAMOOQZMWMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074271
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074271