Merck
ENAH039FE34D
Enamine
1,3-diethyl 2-cyclobutylpropanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-cyclobutylmalonate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-3-14-10(12)9(8-6-5-7-8)11(13)15-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
ZULXCGVXEGQINO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)