Merck
ENAH039FDFAF
Enamine
2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-9(11)5-7-1-3-8(9)4-2-7;/h7-8,11H,1-6,10H2;1H
InChI Key
KEMFANDVDPMKGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067101
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067101