Merck
ENAH039FDBF3
Enamine
1-phenylbut-3-en-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.22
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10H,1,6,11H2
InChI Key
FAOYSBDLLGZOKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)