Merck
ENAH039FDB1D
Enamine
2-ethyl-6-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-3-7-5-4-6-8(11-2)9(7)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
InChI Key
UWFPKMKMBZCSSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190945
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)