Merck
ENAH039FD91C
Enamine
2-ethyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.15
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.BrH/c1-2-7-8(12)11-9(13-7)3-5-10-6-4-9;/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI Key
OFLPTTXCQZXBGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142011
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142011