Merck
ENAH0385EC4F
Enamine
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.13
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C11H11BrN2/c12-8-4-9-10(7-2-1-3-7)6-14-11(9)13-5-8/h4-7H,1-3H2,(H,13,14)
InChI Key
UWKJUSPPDKCQEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)