Merck
ENAH03858D4E
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C6H9F2N3/c1-4-5(9)2-10-11(4)3-6(7)8/h2,6H,3,9H2,1H3
InChI Key
NXYUNDYUMQKKNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783762
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783762
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)