Merck
ENAH03858BC5
Enamine
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-2-5(7)9-10(4)3-6(8)11/h2H,3H2,1H3,(H2,7,9)(H2,8,11)
InChI Key
FMGSYWXMDFXXLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)