Merck
ENAH03856FF4
Enamine
1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.6
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N3O.ClH/c1-12-2-4(10)5(11-12)13-3-6(7,8)9;/h2H,3,10H2,1H3;1H
InChI Key
ATBIZMFFJITDQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762895
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762895
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)