Merck
ENAH03856928
Enamine
3-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-5-4-6(9-8-5)2-3-7(10)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
OZNSWMLHOIAHEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748746
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-748746