Merck
ENAH038568CF
Enamine
3-[(6-chloro-4-phenylquinazolin-2-yl)amino]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.79
MDL番号:
Iupac Name
3-[(6-chloro-4-phenyl-2-quinazolinyl)amino]-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H16ClN3O/c18-13-7-8-15-14(11-13)16(12-5-2-1-3-6-12)21-17(20-15)19-9-4-10-22/h1-3,5-8,11,22H,4,9-10H2,(H,19,20,21)
InChI Key
RXNLIELAKWOBFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761386
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761386