Merck
ENAH038568A2
Enamine
3-(3-fluoropyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-fluoro-1-pyrrolidinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14FNO/c8-7-2-4-9(6-7)3-1-5-10/h7,10H,1-6H2
InChI Key
KCFTZYCHXFDVCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)