Merck
ENAH03856866
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(7-2-3-7)6-10-5-4-9-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI Key
JYWQUNJJKAOYAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)