Merck
ENAH03856843
Enamine
rac-methyl (1R,4S,5R)-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
mp
230-231
Iupac Name
methyl (1R,4S,5R)-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-7(10)8-3-2-6(9)5(8)4-8;/h5-6H,2-4,9H2,1H3;1H/t5-,6-,8+;/m0./s1
InChI Key
XTDAAGREHNSRED-RVFBJDCBSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755335
Melting Point
230-231
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755335