Merck
ENAH038567F7
Enamine
(1-methoxycycloheptyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
(1-methoxycycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-11-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h2-8,10H2,1H3
InChI Key
NCHRTQDYCCCDDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755046
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755046