Merck
ENAH038567C5
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-yn-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h8H,1-2,4,6-7,9H2
InChI Key
LPCMPTYOUYGWQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)