Merck
ENAH038566DB
Enamine
2-[4-(1-fluoroethenyl)oxan-4-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-(1-fluorovinyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13FO3/c1-7(10)9(6-8(11)12)2-4-13-5-3-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
BXJWCMSENPKHPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-751340