Merck
ENAH03856553
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.15
MDL番号:
mp
86-88
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3O2S/c7-6(8,9)3-1-4(5(10)11)12-2-3/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
ZXPTVJAKAVUHIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729614
Melting Point
86-88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729614