Merck
ENAH038564E1
Enamine
ethyl 2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridin-3-yl)-2-oxoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.31
MDL番号:
Iupac Name
ethyl {2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyridinyl}(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O5/c1-5-20-12(18)10(17)9-7-6-8-15-11(9)16-13(19)21-14(2,3)4/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,15,16,19)
InChI Key
IHKVJXUVROKCCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746151