Merck
ENAH03856498
Enamine
1-(3-methoxypyrrolidin-1-yl)prop-2-yn-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-methoxypyrrolidin-1-yl)prop-2-yn-1-one
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-3-8(10)9-5-4-7(6-9)11-2/h1,7H,4-6H2,2H3
InChI Key
ZQTISPQOYDLWKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725007
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725007