Merck
ENAH03856492
Enamine
ethyl 3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.28
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2S/c1-2-15-11(14)10-12-9(13-16-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
QAIYEEZCFZYANU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724948
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)