Merck
ENAH03856458
Enamine
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.21
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3/c1-14-10(4-5-13-14)8-3-2-7(12)6-9(8)11/h2-6H,12H2,1H3
InChI Key
WQTAAEJQCSIPQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)