Merck
ENAH038563E6
Enamine
tert-butyl 4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.36
MDL番号:
mp
106-109
Iupac Name
tert-butyl 4-(1,1-dimethyl-2-propynyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O2/c1-7-14(5,6)16-10-8-15(9-11-16)12(17)18-13(2,3)4/h1H,8-11H2,2-6H3
InChI Key
WFNQLXYKGVWFQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716426
Melting Point
106-109
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716426