Merck
ENAH03856271
Enamine
8-fluoro-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.65
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-6-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12FNO2.ClH/c9-8(6(11)12)5-10-4-7(8)2-1-3-7;/h10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI Key
MVUOCSBGKKMYNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736809
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)